Magnesiumsulfat heptahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
1.05886.0500EA 749 NOK
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
Magnesiumsulfat heptahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Magnesiumsulfat heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Smeltepunkt: 1124 °C
Tetthet: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149785
CAS-nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Indeks: 13,05715
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 710 g/l (20 °C)
Molar Mass 246.48 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)