Kaolin, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
211740010 211740025 211740100
ACRO211740010EA 655 NOK
ACRO211740010 ACRO211740025 ACRO211740100
Kaolin, ren
Kaolin
Formel: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258,16 g/mol
Smeltepunkt: 1750 °C
Tetthet: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062311
CAS-nummer: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
REACH: exempt
Merck Indeks: 13,05300
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige Powder
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size 1.0 to 1.8 µm (D50)
Loss on ignition 10.8 % to 11.8 %