Ceriumtriklorid heptahydrat 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cerous chloride heptahydrate, Cerium (III) chloride heptahydrate
211821000 211825000 211820250
ACRO211821000EA 1375 NOK
ACRO211821000 ACRO211825000 ACRO211820250
Ceriumtriklorid heptahydrat 99%
Ceriumtriklorid heptahydrat
Formel: CeCl₃·7H₂O
MW: 372,58 g/mol
Smeltepunkt: 848 °C
Tetthet: 3,97 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149634
CAS-nummer: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
FN: 1759
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,02041
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %