Kobber(II)klorid dihydrat ≥96%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
23089.262EA 720 NOK
23089.262 23089.364
Kobber(II)klorid dihydrat ≥96%, TECHNICAL
Kobber(II)klorid dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Smeltepunkt: 100 °C
Tetthet: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149674
CAS-nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
FN: 2802
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,02660
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 96 %