Kobber(II)sulfat pentahydrat ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
23165.298EA
785
NOK
23165.298
23165.367
23165.460
Kobber(II)sulfat pentahydrat ≥98%, TECHNICAL
Kobber(II)sulfat pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O MW: 249,69 g/mol Tetthet: 2,284 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00149681 CAS-nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 FN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Indeks: 13,02682 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 98 % |