Yttrium(III)nitrat heksahydrat 99.9% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Yttrium trinitrate hexahydrate
218260250 218261000 218265000
ACRO218260250EA 870 NOK
ACRO218260250 ACRO218261000 ACRO218265000
Yttrium(III)nitrat heksahydrat 99.9% (trace metals basis)
Yttrium(III)nitrat heksahydrat
Formel: N₃O₉Y·6H₂O
MW: 383,01 g/mol
Smeltepunkt: 51,8 °C
Tetthet: 2,682 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149940
CAS-nummer: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %