Kobalt(II)klorid heksahydrat, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
192860010 192862500
ACRO192860010EA 3975 NOK
ACRO192860010 ACRO192862500
Kobalt(II)klorid heksahydrat, ren
Kobalt(II)klorid heksahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
MW: 237,93 g/mol
Kokepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 86 °C
Tetthet: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149652
CAS-nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,02462
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to violet Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %