Jern(III)klorid heksahydrat 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
125030010
125030025
125030050
125030250
ACRO125030010EA
2325
NOK
ACRO125030010
ACRO125030025
ACRO125030050
ACRO125030250
Jern(III)klorid heksahydrat 99+%, extra pure
Jern(III)klorid heksahydrat
Formel:
FeCl₃·6H₂O Kokepunkt: 280…285 °C Smeltepunkt: 37 °C Tetthet: 1,82 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00149712 CAS-nummer: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 FN: 3260 ADR: 8,III Merck Indeks: 13,04048 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Yellow to brown Granules or lumps |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤1500 ppm |
Ferrous iron (Fe 2+) | ≤0.9 % |
Acidity (HCl) | ≤0.8 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (10 g in 50 ml H2O:HCl (49:1)) |