Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
Leverandør: Thermo Scientific
195500010 195500050 195500250
ACRO195500010EA 7100 NOK
ACRO195500010 ACRO195500050 ACRO195500250
Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
Iridium(III) chloride trihydrate
Formel: Cl₃Ir·₃H₂O
MW: 352,62 g/mol
Smeltepunkt: 763 °C (dec.)
Tetthet: 5,3 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149750
CAS-nummer: 13569-57-8
EINECS: 233-044-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to black Crystals
Assay 53 to 56 % (Ir)