Nickel (II) klorid heksahydrat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
193570050 193570250 193571000
ACRO193570050EA 1200 NOK
ACRO193570050 ACRO193570250 ACRO193571000
Nickel (II) klorid heksahydrat 99.999% (trace metals basis)
Nickel (II) klorid heksahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Smeltepunkt: 140 °C
Tetthet: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149809
CAS-nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
FN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,06529
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Nickel (Ni) 24 to 26 %