Nickel (II) klorid heksahydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Nickel dichloride hexahydrate
MQ300
1.06717.0250 1.06717.1000
1.06717.0250EA 1170 NOK
1.06717.0250 1.06717.1000
Nickel (II) klorid heksahydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Nickel (II) klorid heksahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
MW: 237.69 g/mol
Smeltepunkt: 140
Tetthet: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149809
CAS-nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
FN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Indeks: 13,06529
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 553 g/l (20 °C)
Melting Point 1001 °C (anhydrous substance),decomposes
Molar Mass 237.66 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 987 °C (sublimed),(anhydrous substance)
pH 4.9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials