Rhodium(III)klorid hydrat 38% Rh
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Rhodium trichloride hydrate
195520010 195520050
ACRO195520010EA 15650 NOK
ACRO195520010 ACRO195520050
Rhodium(III)klorid hydrat 38% Rh
Rhodium (III) chloride hydrate
Formel: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227,28 g/mol
Kokepunkt: 800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 100 °C (dec.)
Tetthet: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149839
CAS-nummer: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
FN: 3260
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Assay 37 to 40 % (Rh)