Kobalt(II)nitrat heksahydrat 99%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
213091000 213095000 213090010 213090050
ACRO213091000EA 1475 NOK
ACRO213091000 ACRO213095000 ACRO213090010 ACRO213090050
Kobalt(II)nitrat heksahydrat 99%, ren
Kobalt(II)nitrat heksahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Smeltepunkt: 55 °C
Tetthet: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149647
CAS-nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
FN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 13,02469
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥98.5 %