Kobalt(II)nitrat heksahydrat ≥96%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
22910.264EA 1300 NOK
22910.264 22910.468
Kobalt(II)nitrat heksahydrat ≥96%, TECHNICAL
Kobalt(II)nitrat heksahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291,03 g/mol
Smeltepunkt: 57 °C
Tetthet: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149647
CAS-nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
FN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 13,02469
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 96 %