Jern(III)nitrat nonahydrat ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
24174.296EA 835 NOK
24174.296 24174.365
Jern(III)nitrat nonahydrat ≥98%, TECHNICAL
Jern(III)nitrat nonahydrat
Formel: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Kokepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 47 °C
Tetthet: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149708
CAS-nummer: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
FN: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 13,04057
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %