Ruthenium(IV) oxide hydrate (> 54% Ru)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
197430010 197430050 197430250
ACRO197430010EA 1025 NOK
ACRO197430010 ACRO197430050 ACRO197430250
Ruthenium(IV) oxide hydrate (> 54% Ru)
Ruthenium(IV) oxide hydrate
Formel: O₂Ru·H₂O
MW: 151,08 g/mol
Tetthet: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149846
CAS-nummer: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black Powder
Assay ≥54 % (Ru)