L(+)-Glutamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer:
Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16016.0025
8.16016.0100
8.16016.0025EA
430
NOK
8.16016.0025
8.16016.0100
L(+)-Glutamin for syntese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamin
Formel:
C₅H₁₀N₂O₃ MW: 146,15 g/mol Kokepunkt: 355 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 185…186 °C Tetthet: 1,5326 g/cm³ (130 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008044 CAS-nummer: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Indeks: 13,04484 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 100 g/l (40 °C) |
Melting Point | 185 - 186 °C |
Molar Mass | 146.15 g/mol |
Bulk Density | 640 kg/m3 |
pH | 4.0 - 6.0 (25 g/l, H2O, 20 °C) |