L(+)-Arginin for biokjemi, Millipore®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
1.01542.0100EA 620 NOK
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
L(+)-Arginin for biokjemi, Millipore®
L(+)-Arginine
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Kokepunkt: 368 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 238 °C
Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002635
CAS-nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Indeks: 13,00785