L(+)-Lithium lactate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22084.0100 8.22084.0250
8.22084.0100EA 1400 NOK
8.22084.0100 8.22084.0250
L(+)-Lithium lactate for syntese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lithium lactate
Formel: C₃H₅LiO₃
Kokepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00065512
CAS-nummer: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 96.01 g/mol