Kalium D-gluconat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20601.0100
8.20601.0500
8.20601.0100EA
336
NOK
8.20601.0100
8.20601.0500
Kalium D-gluconat for syntese, Sigma-Aldrich®
Kalium D-gluconat
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄COOK Smeltepunkt: 174…176 °C Tetthet: 1,73 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00064211 CAS-nummer: 299-27-4 EINECS: 206-074-2 Merck Indeks: 12,07796 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 590 g/l (20 °C) |
Melting Point | 174 - 176 °C |
Molar Mass | 234.24 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
pH | 7.0 - 8.3 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |