L(+)-Vinsyre ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
20715.290EA 1200 NOK
20715.290 20715.368 20715.460
L(+)-Vinsyre ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
L(+)-Vinsyre
Formel: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Kokepunkt: 399 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 168…170 °C
Tetthet: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 150 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064207
CAS-nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Indeks: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm