(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
400440010 400440050
ACRO400440010EA 590 NOK
ACRO400440010 ACRO400440050
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Kokepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,965 g/cm³
Flash punkt: 83 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064413
CAS-nummer: 35320-23-1
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)