(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-1-Methoxy-2-propanol, (R)-(-)-Propylene glycol 1-Monomethyl ether
331780010 331780100
ACRO331780010EA 670 NOK
ACRO331780010 ACRO331780100
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol 98+%
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Smeltepunkt: –97 °C
Flash punkt: 30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01632587
CAS-nummer: 4984-22-9
FN: 3092
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -20° to -24° (24°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)