(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-1-Methoxypropan-2-ol, (S)-(+)-Propylene glycol 1-monomethyl ether
331790050 331790250
ACRO331790050EA 3325 NOK
ACRO331790050 ACRO331790250
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol 99%
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Smeltepunkt: –97 °C
Flash punkt: 30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01632588
CAS-nummer: 26550-55-0
FN: 3092
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (25°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)