(S)-(+)-1,3-Butanediol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (S)-(+)-1,3-Butylene glykol, (S)-Butane-1,3-diol, (S)-(+)-1,3-Dihydroxy butane
217970010 217970050 217970250
ACRO217970010EA 1075 NOK
ACRO217970010 ACRO217970050 ACRO217970250
(S)-(+)-1,3-Butanediol 98%
(S)-(+)-1,3-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 109 °C (14 mmHg)
Tetthet: 1 g/cm³
Flash punkt: 121 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064278
CAS-nummer: 24621-61-2
EINECS: 246-363-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4385 to 1.4405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +27° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)