(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (2S,3S)-Butane-2,3-diol, (S,S)-(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylene glykol, (S,S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (2S,3S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (S,S)-(+)-2,3-Butylene glykol, L(+)-2,3-Butanediol
247735000 247730025
ACRO247735000EA 1225 NOK
ACRO247735000 ACRO247730025
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol 99%
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 179…182 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063648
CAS-nummer: 19132-06-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)