D(-)-Mannitol, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
25313.294EA 1150 NOK
25313.294 25313.363
D(-)-Mannitol, GPR RECTAPUR®
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Kokepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Smeltepunkt: 164…169 °C
Tetthet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064287
CAS-nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Indeks: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting point 164 - 169 °C
Specific optical rotation (8 %; borate) 23 - 24.5 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Loss on drying (100°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %