D-(-)-Valine ≥99%, pulver
Leverandør: MP Biomedicals
Synonymer: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
0210322625 0210322605
ICNA0210322625EA 1800 NOK
ICNA0210322625 ICNA0210322605
D-(-)-Valine ≥99%, pulver
D-(-)-Valine
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kokepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 86 °C
MDL nummer: MFCD00064219
CAS-nummer: 640-68-6
EINECS: 211-368-9