L(+)-Valin, Millipore®
Leverandør: Merck
Synonymer: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010
1.08495.0025EA 490 NOK
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010
L(+)-Valin, Millipore®
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kokepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 86 °C
Tetthet: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064220
CAS-nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Indeks: 13,09458
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Ammonium (NH4) 0.01% max.
Foreign Amino Acids 0.3% max.
Heavy Metals (as Pb) 0.001% max.
Melting Point 315°C