L(+)-Valin
Leverandør: Molekula
Synonymer: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
11273495-1KG 11273495-100G
MOLE11273495-1KGEA 0 NOK
MOLE11273495-1KG MOLE11273495-100G
L(+)-Valin
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kokepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 86 °C
Tetthet: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064220
CAS-nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Indeks: 13,09458