(S)-(-)-Tryptofan for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Trp
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16017.0025 8.16017.0100
8.16017.0025EA 605 NOK
8.16017.0025 8.16017.0100
(S)-(-)-Tryptofan for syntese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Tryptofan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Smeltepunkt: 290 °C (dec.)
Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064340
CAS-nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Indeks: 12,09929
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water) -32.5 - -30.5 °
Identity (IR) passes test
Bulk Density 400 kg/m3
pH 5.5 - 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)