L(-)-Tryptofan
Leverandør: Molekula
Synonymer:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
13831082-1KG
13831082-100G
MOLE13831082-1KGEA
5900
NOK
MOLE13831082-1KG
MOLE13831082-100G
L(-)-Tryptofan
L(-)-Tryptofan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,23 g/mol Smeltepunkt: 290 °C Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00064340 CAS-nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Indeks: 12,09929 |