L(-)-Tyrosin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16021.0100
8.16021.0100EA 993 NOK
8.16021.0100
L(-)-Tyrosin for syntese, Sigma-Aldrich®
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Kokepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 285 °C
Tetthet: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002606
CAS-nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Indeks: 13,09907
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.38 g/l (20 °C)
Melting Point 297 - 298 °C (decomposition)
Molar Mass 181.19 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (0.1 g/l, H2O)