(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
364640010 364640050
ACRO364640010EA 920 NOK
ACRO364640010 ACRO364640050
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 110…114 °C (40mbar)
Smeltepunkt: 40…45 °C
Flash punkt: 76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062985
CAS-nummer: 20439-47-8
FN: 3259
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -24.5° to -26.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)