(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
310222500 310220010 310220050
ACRO310222500EA 455 NOK
ACRO310222500 ACRO310220010 ACRO310220050
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 104…110 °C (40 mmHg)
Smeltepunkt: 39…45 °C
Flash punkt: 76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062986
CAS-nummer: 21436-03-3
FN: 3259
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to orange Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24.0° to +27.0° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1N HCl)