(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (R)-2-Methylpiperazine
356270050 356270250
ACRO356270050EA 2350 NOK
ACRO356270050 ACRO356270250
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
Formel: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 155…156 °C
Smeltepunkt: 86…91 °C
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00192317
CAS-nummer: 75336-86-6
FN: 2925
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15° to -21° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene)