Linolsyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
215040050 215040250 215041000
ACRO215040050EA 930 NOK
ACRO215040050 ACRO215040250 ACRO215041000
Linolsyre 99%
Linolsyre
Formel: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Kokepunkt: 229…230 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: –5 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064241
CAS-nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Indeks: 13,05527
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %