Linolsyre 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
(9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
L07949.06
L07949.14
L07949.22
L07949.06EA
875
NOK
L07949.06
L07949.14
L07949.22
Linolsyre 95%
Linolsyre
Purity: 95%
CAS No.: 60-33-3
Molecular Formula: C18H32O2
Formula Weight: 280.45
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₈H₃₂O₂ MW: 280,45 g/mol Kokepunkt: 230 °C (16 mmHg) Smeltepunkt: –12 °C Tetthet: 0,902 Flash punkt: >110 °C (230 °F) Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00064241 CAS-nummer: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Indeks: 14,5505 |