1,7-Octadiene 98.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Octa-1,7-diene
129351000 129355000
ACRO129351000EA 1400 NOK
ACRO129351000 ACRO129355000
1,7-Octadiene 98.5%
1,7-Octadiene
Formel: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Kokepunkt: 114…121 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,74 g/cm³
Flash punkt: 9 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008668
CAS-nummer: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
FN: 2309
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %