2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
155360050 155360250 155361000
ACRO155360050EA 960 NOK
ACRO155360050 ACRO155360250 ACRO155361000
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene 98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Formel: C₇H₁₂
Kokepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –114 °C
Tetthet: 0,74 g/cm³
Flash punkt: 10 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008903
CAS-nummer: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %