1,6-Heptadiyne 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
309420050 309420010
ACRO309420050EA 2800 NOK
ACRO309420050 ACRO309420010
1,6-Heptadiyne 98%
1,6-Heptadiyne
Formel: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Kokepunkt: 111,5 °C
Smeltepunkt: –85 °C
Tetthet: 0,805 g/cm³
Flash punkt: 9 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014925
CAS-nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %