Bromoacetyl bromide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
106601000 106605000
ACRO106601000EA 940 NOK
ACRO106601000 ACRO106605000
Bromoacetyl bromide 98%
Bromoacetyl bromide
Formel: BrCH₂COOBr
MW: 201,85 g/mol
Kokepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Tetthet: 2,31 g/cm³
Flash punkt: >105 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000115
CAS-nummer: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
FN: 2513
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %