Bromoacetyl chloride ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B0900-25G B0900-500G
TCIAB0900-25GEA 555 NOK
TCIAB0900-25G TCIAB0900-500G
Bromoacetyl chloride ≥85.0% (by GC)
Bromoacetyl chloride
Formel: BrCH₂COOCl
MW: 157,39 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000724
CAS-nummer: 22118-09-8
EINECS: 244-790-7
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=553e1ec9ea6ba296d96133bd44372e2a2c98d30e&vid=553e1ec9ea6ba296d96133bd44372e2a2c98d30e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %