Ethyl-5-bromovalerate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromovaleric acid ethyl ester, Ethyl 5-bromovalerate
156540250 156541000
ACRO156540250EA 1525 NOK
ACRO156540250 ACRO156541000
Ethyl-5-bromovalerate 99%
Ethyl-5-bromovalerate
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
MW: 209,08 g/mol
Kokepunkt: 104…109 °C (12 mmHg)
Tetthet: 1,32 g/cm³
Flash punkt: 103 °C
MDL nummer: MFCD00000266
CAS-nummer: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %