Methyl-5-bromovalerate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Methyl 5-Bromovalerate, 5-Bromovaleric acid methyl ester
126460100 126460250
ACRO126460100EA 1100 NOK
ACRO126460100 ACRO126460250
Methyl-5-bromovalerate 97%
Methyl-5-bromovalerate
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
MW: 195,06 g/mol
Kokepunkt: 79…80 °C (5,33 hPa)
Tetthet: 1,36 g/cm³
Flash punkt: 99 °C
MDL nummer: MFCD00000265
CAS-nummer: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %