11-Bromoundecanoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid
423160250 423161000 423160010
ACRO423160250EA 695 NOK
ACRO423160250 ACRO423161000 ACRO423160010
11-Bromoundecanoic acid 98%
11-Bromoundecanoic acid
Formel: BrH₂C(CH₂)₉COOH
MW: 265,19 g/mol
Kokepunkt: 173…174 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 48…51 °C
Tetthet: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002732
CAS-nummer: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)