5-Bromovaleric acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Bromopentanoic acid
169820100 169820500 169822500
ACRO169820100EA 310 NOK
ACRO169820100 ACRO169820500 ACRO169822500
5-Bromovaleric acid 97%
5-Bromovaleric acid
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOH
MW: 181,03 g/mol
Kokepunkt: 142…145 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 37…41 °C
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004414
CAS-nummer: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %