5-Bromovaleric acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 5-Bromopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18329.0050 8.18329.0250
8.18329.0050EA 1110 NOK
8.18329.0050 8.18329.0250
5-Bromovaleric acid for syntese, Sigma-Aldrich®
5-Bromovaleric acid
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOH
MW: 181,03 g/mol
Kokepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 38…40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004414
CAS-nummer: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 38 - 41 °C
Molar Mass 181.02 g/mol
Boiling Point 142 - 145 °C (17 hPa)
Flash Point 112 °C