Etyl bromdifluoracetat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
305800050 305800010 305800250
ACRO305800050EA 965 NOK
ACRO305800050 ACRO305800010 ACRO305800250
Etyl bromdifluoracetat 98%
Etyl bromdifluoracetat
Formel: BrF₂CCOOCH₂CH₃
MW: 202,98 g/mol
Kokepunkt: 112 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,583 g/cm³
Flash punkt: 21 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042069
CAS-nummer: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %