Bronopol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
158820250 158821000 158825000
ACRO158820250EA 755 NOK
ACRO158820250 ACRO158821000 ACRO158825000
Bronopol 98%
Bronopol
Formel: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
MW: 199,99 g/mol
Kokepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >120 °C
Tetthet: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007390
CAS-nummer: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
FN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 13,01432
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥120 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex Br)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %